Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-12
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1000 Gramm
5 Kilogramm
Specifications
Specifications
| Partikelgröße | 10 bis 15 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 100 bis 12 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP |
| Oberfläche (metrisch) | 280 m2/g |
| Typ | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Show More |