Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-12 C18
Artikelnummer. 10469731 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10469731
Marke: Macherey-Nagel™ 711018.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 10 bis 15 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 12
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie