Spezifikation
| Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 100 bis 20 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP |
| Oberfläche (metrisch) | 280 m2/g |
| Produkttyp | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Mehr anzeigen |