Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-20
Artikelnummer. p-8012339 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10400502
Marke: Macherey-Nagel™ 711003.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 15 bis 25 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 20
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie