Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-30 C18
Artikelnummer. p-8012342 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Artikelnummer. 10690712
Marke: Macherey-Nagel™ 711032.100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 25 bis 40 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 30
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 0,1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie