Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-30
Artikelnummer. 10586471 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10586471
Marke: Macherey-Nagel™ 711540.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 25 bis 40 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 30
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie