Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-50
Product Code. 10748422 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1000 Gramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10748422 1 kg 1000 Gramm
10052671 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10748422 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 711550.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 50
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Produkttyp POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie