Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000-30
Artikelnummer. p-8012348 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Partikelgröße:
10 bis 15 μm
25 bis 40 μm
40 bis 63 μm
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Artikelnummer. Menge Partikelgröße unitSize
10082711 0,1 kg 10 bis 15 μm 100 Gramm
10378531 0,1 kg 40 bis 63 μm 100 Gramm
10286881 1 kg 25 bis 40 μm 1000 Gramm
10660522 1 kg 40 bis 63 μm 1000 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10082711
Marke: Macherey-Nagel™ 711005.100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 10 bis 15 μm
Porengröße 1000 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 1000 bis 30
pH 2 bis 8
Menge 0,1 kg
Sorbens 'POLYGOPREP
Typ POLYGOPREP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie