Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000-30 C18
Artikelnummer. 10388341 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Partikelgröße:
25 bis 40 μm
40 bis 63 μm
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Artikelnummer. 10388341
Marke: Macherey-Nagel™ 711029.100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 1000 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 1000 bis 30
pH 2 bis 8
Menge 0,1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Typ POLYGOPREP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie