Spezifikation
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 1000 bis 30 |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP C18 |
| Typ | POLYGOPREP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |