Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-20 C18
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
| Porengröße | 300 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 300 bis 20 |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP C18 |
| Typ | POLYGOPREP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |