Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-50 C18
Artikelnummer. 10052751 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10052751
Marke: Macherey-Nagel™ 711730.100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 300 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 300 bis 50
pH 2 bis 8
Menge 0,1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Typ POLYGOPREP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie