Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-50 C18
Artikelnummer. 10489151 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10489151
Marke: Macherey-Nagel™ 711730.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 300 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 300 bis 50
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Typ POLYGOPREP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie