Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-20 C18
Artikelnummer. 10491072 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10491072
Marke: Macherey-Nagel™ 711031.100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 15 bis 25 μm
Porengröße 60 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 60 bis 20
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 0,1 kg
Sorbens POLYGOPREP C18
Oberfläche (metrisch) 350 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie