Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-20 CN
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 20 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP CN |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m2/g |
| Typ | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Mehr anzeigen |