Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-30 C8
Artikelnummer. 10747652 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Artikelnummer. 10747652
Marke: Macherey-Nagel™ 711470.100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Partikelgröße 25 bis 40 μm
Porengröße 60 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 60 bis 30
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 100 g
Sorbens POLYGOPREP C8
Oberfläche (metrisch) 350 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie