Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-30 C8
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 25 bis 40 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 30 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 100 g |
| Sorbens | POLYGOPREP C8 |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m2/g |
| Typ | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Mehr anzeigen |