Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-30 NH2
Artikelnummer. p-8012376 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
Artikelnummer. 10388051
Marke: Macherey-Nagel™ 711013.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 15 bis 25 μm
Porengröße 60 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 60 bis 20
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 1 kg
Sorbens POLYGOPREP NH2
Oberfläche (metrisch) 350 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie