Spezifikation
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 50 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP C18 |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m2/g |
| Typ | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Mehr anzeigen |