Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-80 C18
Marke: Macherey-Nagel™ 711011.1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
63 bis 100 μm | |
POLYGOPREP 60 to 80 | |
2 to 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silica |