Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Artikelnummer. 10337961 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Partikelgröße Porengröße unitSize
10337961 100 g 5 μm 60 Å -
10728232 100 g 10 μm 100 Å 100 Gramm
10699561 100 g 10 μm 60 Å 100 Gramm
10470882 100 g 5 μm 100 Å -
10206651 100 g 7 μm 100 Å 100 Gramm
10431842 100 g 7 μm 60 Å 100 Gramm
10388481 100 g 7 μm 300 Å -
10398051 100 g 7 μm 1000 Å 100 Gramm
10134741 10 g 10 μm 60 Å 10 Gramm
10072631 10 g 5 μm 100 Å 10 Gramm
10327961 10 g 5 μm 60 Å 10 Gramm
10546301 10 g 7 μm 100 Å 10 Gramm
10062751 10 g 7 μm 1000 Å 10 Gramm
10378481 10 g 7 μm 300 Å 10 Gramm
10585771 10 g 7 μm 60 Å -
15 options
Artikelnummer. 10337961
Marke: Macherey-Nagel™ 711010.100