Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Artikelnummer. 10585771 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10585771
Marke: Macherey-Nagel™ 711280.10