Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyesterfolien
Artikelnummer. 10252901 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10252901 4 x 8 cm 50 Stück
10499171 20 x 20 cm 25 Stück
10236381 5 x 20 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10252901 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 802021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00 €
    47.25 € / 50 Stück
    Sparen 32.75 €
    40% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyesterplatten, Abmessungen:4 x 8 cm; Porengröße:60 A, Fluoreszenzanzeige:UV254, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Trägermaterial Polyester
Material Aluminiumoxid, Alox N UV254
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Sorbens Aluminiumoxid, Alox N UV254
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 4 x 8 cm