Learn More
Macherey-Nagel™ X25 DC-Fertigplatten CEL 300-10 UV 254 Format: 20x 20 cm
Artikelnummer. 10154761 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10154761 20 x 20 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10154761 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 808023
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm