Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten CEL 300-50 UV 254 Format: 20x20 cm (VE=20Stck.)
Artikelnummer. 10194851 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10194851 20 x 20 cm 20 Stück
1 options
Artikelnummer. 10194851
Marke: Macherey-Nagel™ 808063
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge 20er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm