Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 Polyesterfolien
Artikelnummer. 10304411 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10304411
Marke: Macherey-Nagel™ 801011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TLC-Polyesterfolien mit nativer Fasercellulose.Faserlänge (95 %) 2-20 μm, durchschnittlicher Polymerisationsgrad 400-500, spezifische Oberfläche nach Blaine 15000 cm2/g; ≤20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; Dichlormethanextrakt ≤0,25 %; Zündungsrückstände bei 850 °C ≤1500 ppm.
TLC-Polyesterfolien, Celluloseschicht, POLYGRAM CEL 300
  • Basismaterial:Polyesterplatten mit Cellulosebeschichtung
  • Modus:Normalphase
  • Schichthärte:Standard, weich
Adsorptionsmittel:
  • Polyesterplatten mit Cellulosebeschichtung
  • Phase CEL 300
  • UV-Indikator:Nein
  • Partikeltyp:Vollständig poröse Partikel (FPP)
  • Partikelform:Unregelmäßig
  • Partikelgröße 2 – 20 μm
  • Bindemittel:Ja
Indikatoren:
Diese Platte kann mit verschiedenen UV-Indikatoren verwendet werden – mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm); spezielles anorganisches Fluoreszenz-Pigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm).
Bindemittel:
Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Empfohlene Anwendungen:
Aminosäuren, Kohlenhydrate, Carbonsäuren, polare Substanzen
Allgemeine Merkmale der TLC-Glasplatte von Macherey-Nagel:
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
  • Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung problemlos beschriftet werden
  • Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch beständig gegenüber allen gängigen mobilen Phasen- und Visualisierungsreagenzien.
  • Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
  • Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
Spezifikation
Menge 50er-Packung
Typ Polyester-Platte
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Abmessungen (L x B) 4 x 8 cm