Learn More
Macherey-Nagel™ POLYGRAM-Fertigfolien CEL 400 UV254 Format: 20 x 20 cm (VE=25Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
TLC polyester sheets with fibrous cellulose impregnated with polyethyleneimine (PEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Polyester-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |