Learn More
Macherey-Nagel™ POLYGRAM-Fertigfolien IONEX-25 SB-AC Format: 20 x 20 cm (VE=25Stck.)
Shop All Macherey-Nagel ProductsSpecifications
Specifications
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Polyester-Platte |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |