Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMIDE-6 UV254 Polyesterfolien
Artikelnummer. p-8012390 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10185091 20 x 20 cm 25 Stück
10757472 5 x 20 cm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10185091
Marke: Macherey-Nagel™ 803023
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge 25er-Packung
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm