Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten SIL G-25 Format: 5x10 cm Pg. à 200 St.
Artikelnummer. 12854421 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 10 cm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12854421 5 x 10 cm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12854421 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 €
    282.40 € / 200 Stück
    Sparen 55.60 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Menge 200er-Packung
Typ Glasplatten
Porenvolumen 0,75 ml/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm