Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G/UV Polyesterfolien
Artikelnummer. 12874561 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12874561 2,5 x 7,5 cm 200 Stück
10709182 20 x 20 cm 25 Stück
10505751 40 x 20 cm 25 Stück
10308081 4 x 8 cm 50 Stück
10572513 5 x 20 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12874561 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 805902
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Menge 200er-Packung
Typ Polyester-Platte
Porenvolumen 0,75 ml/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 2,5 x 7,5 cm