Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 Polyesterfolien
Artikelnummer. 10459751 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10459751
Marke: Macherey-Nagel™ 804023
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm