Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 Polyesterfolien
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Polyester-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |