Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Artikelnummer. 15722086
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15722086
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 60503
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für glasartige Klarheit
  • Leicht lesbar
  • Gedruckte rote Skala; nicht erhaben
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.98 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 cm
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für glasartige Klarheit
Höhe (angloamerikanisch) 1,37 in.
Höhe (metrisch) 3.5 cm
Schritten 2 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 150 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rote Skala mit Graduierung
Modell Griffin