Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Artikelnummer. 15732096
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15732096
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 61703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für glasartige Klarheit
  • Leicht lesbar
  • Gedruckte rote Skala; nicht erhaben
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7.08 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 18 cm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für glasartige Klarheit
Höhe (angloamerikanisch) 9.72 Zoll
Höhe (metrisch) 24.7 cm
Schritten 500 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 150 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rote Skala mit Graduierung
Modell Griffin