Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Artikelnummer. 15782086
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15782086
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 60903
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für glasartige Klarheit
  • Leicht lesbar
  • Gedruckte rote Skala; nicht erhaben
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.36 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 6 cm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für glasartige Klarheit
Höhe (angloamerikanisch) 3,14 in.
Höhe (metrisch) 8 cm
Schritten 20 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 150 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rote Skala mit Graduierung
Modell Griffin