Beschreibung
Die Micronova Irradiated PolyMitt™ Reinigungshandschuhe sind in einer Standardgröße erhältlich und passen bequem über eine behandschuhte Hand, was die Reinigung von Wagen, Regalen, Tanks, Schläuchen und anderen schwer zu reinigenden Bereichen im Reinraum erleichtert. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und in glattem oder strukturiertem Polyestergewebe erhältlich.
- Langlebiger Reinigungshandschuh für schwer zu reinigende Bereiche
- Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und Komfort und Sicherheit eines Handschuhs
- Eine Größe: Passt bequem über eine behandschuhte Hand
- Für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche im Reinraum
- Erhältlich in zwei Stoffoptionen für spezielle Reinigung:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % texturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- Erhältlich mit oder ohne Urethanschaumschicht
- Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
- Autoklavierbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bestrahlte Mitt-Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 20,3 cm |
| Material | Glattgestricktes Polyester, einseitiger Urethanschaum |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Nein |
| Abmessungen (L x B) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) |
| Mehr anzeigen |