Learn More
Polymixin B-Sulfat, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
- Polymixin B-Sulfat ist ein Antibiotikum zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen
- Unterbricht die Permeabilität der zytoplasmatischen Membran , die zum Zelltod führt
- Dieses Antibiotikum ist gegen gramnegative Bakterien sehr wirksam
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polymixin B Sulfate |
| Typ | Polymixin B Sulfate |
| Physikalische Form | Fest |
| CAS | 1405-20-5 |
| Quelle | Bacillus polymyxa |
| Verlust bei Trocknung | < 7.0% |
| Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
| Konzentration | >6000 U/mg |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C48H84N16O17S |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Polymixin B sulfate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /