Learn More
Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12729705 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12729705 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12729705 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLPSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93 €
    105.95 € / 1 Milliliter
    Sparen 23.98 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Acenaphthen83-32-92000μg/ml
Acenaphthylen208-96-82000μg/ml
Anthracen120-12-72000μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-32000μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-82000μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-22000μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-22000μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-92000μg/ml
Chrysen218-01-92000μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-32000μg/ml
Fluoranthen206-44-02000μg/ml
Fluoren86-73-72000μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000μg/ml
Naphthalin91-20-32000μg/ml
Phenanthren85-01-82000μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PAH-Analytmischung
Namenshinweis EPA-Methoden 610, 625, SW-846 Methoden 8100, 8270
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
Verfahren Für die US-EPA-Methoden 610, 625, 8100, 8270, 8270C, AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Methylenchlorid/Benzol
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten bei 2000 μg/ml in Methylenchlorid: Benzol:
Acenaphthen; Acenaphthylen; Anthracen; Benzo(a)anthracen; Benzo(a)pyren; Benzo(b)fluoranthen; Benzo(g,h,i)perylen; Benzo(k)fluoranthen; Dibenz(a,h)anthracen; Chrysen; Fluoranthen; Fluor; Indeno(1,2,3-cd)Pyren; Naphthalin; Phenanthren; Pyren
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PAH Analyte Mix
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: anthracene, dichloromethane, benzene
Produkt nur für den Laborgebrauch