Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM-Kegelgelenkclips
Artikelnummer. 10418212
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Türkis
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10418212 Blau 10 Stück
10458782 Grün 10 Stück
10204241 Rot 10 Stück
10244141 Türkis 10 Stück
10579941 Gelb 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10418212 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 01103719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.91 €
    35.97 € / 10 Stück
    Sparen 18.94 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für eine sichere Verbindung, verhindert Schäden an Glasröhren und erhöht die Sicherheit im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ konischen Verbindungsklemmen aus POM bestehen aus temperaturbeständigem Polyoxymethylen (POM).
  • Gute Federeigenschaften
  • Farbcodiert nach Größe
  • Korrodiert nicht oder verbiegt sich nicht
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Gelenkklemme
Material POM
Zur Verwendung mit (Geräte) Für konische Schliffverbindungen
Farbe Blau