Learn More
Vitlab™ Polyoxymethylenpinzetten
Beschreibung
- Zum Abfüllen und Dekantieren
- Gelb
- Stumpf
- Elastisch
- Sehr gute Widerstandsfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Rund |
| Material | Polyoxymethylen |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 5/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Autoklavieren, Abfüllen und Dekantieren |
| Typ | Pinzette |