Learn More
Vitlab™ Polyoxymethylenpinzetten
Artikelnummer. 16543642
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
16543642 115 mm 50 Stück
11847910 115 mm 5 Stück
10291632 115 mm 1 Stück
11837910 145 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16543642 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 68099
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus POM für ausgezeichnete Formstabilität. VITLab™ Polyoxymethylenpinzette haben Nuten auf der Außenseite für optimales Handling und Griff.
  • Zum Abfüllen und Dekantieren
  • Gelb
  • Stumpf
  • Elastisch
  • Sehr gute Widerstandsfähigkeit
Spezifikation
Spitzenform Rund
Material POM
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 5 Stück/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Autoklavieren, Abfüllen und Dekantieren
Typ Pinzette