Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in Standardgröße, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15370380 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15370380 Magenta 1 Stück
15380380 Gelb 1 Stück
15340380 Weiß 1 Stück
15350380 Blau 1 Stück
15360380 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15370380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Aus einem durchgehenden Guss. Delrin™ Reagenzglasgestelle in Standardgröße (72 x 13 mm) sind äußerst beständig gegen Hitze und chemische Einflüsse.
  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Magenta
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Glasfaserverstärktes Polyethylen
Positionen 72
Form Tropfenförmige Öffnungen
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 ml Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1/Cs.
Menge 8/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Länge (metrisch) 104 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 59 mm
Array 6 x 12
Breite (metrisch) 202 mm