Learn More
Buerkle™ CPC Kupplung, POM, Vatert., ohne Ventil, 1/4 in. NPT .
Artikelnummer. 10408641 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
0.25 Zoll NPT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10408641 0.25 Zoll NPT 1 Stück
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10408641
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 87701042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung Ohne Ventil
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 32 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1
Gewindegröße 0.25 Zoll NPT
Breite (metrisch) 6.4 mm
Enthält männliche Verbindungsstücke, Schlauchnippel mit Außengewinde
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schnellverbindung
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.