Learn More
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit Schlauchtüllen und Mutterteilen
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ohne Ventil |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Material | POM |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit | 6.5 mm-Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 25/Waage |
| Schlauchgröße | Durchmesser 6.5 mm x 50 m |
| Gewindegröße | NW 6,4 mm |
| Enthält | Buchsenanschlüsse, Schlauchtülle |
| Mehr anzeigen |