Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
Artikelnummer. 10691533 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm Durchmesser x 20 m
6,4 mm
Durchmesser 3.2 mm x 27 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10691533 1,6 mm Durchmesser x 20 m 1 Stück
15858574 6,4 mm 1 Stück
10540773 Durchmesser 3.2 mm x 27 m -
3 options
Artikelnummer. 10691533
Marke: Buerkle™ 87511001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
  • Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ohne Ventil
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit 1.6 mm-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1
Schlauchgröße 1,6 mm Durchmesser x 20 m
Gewindegröße NW 3,2 mm
Enthält männliche Verbindungsstücke, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schnellverbindung