Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm Durchmesser x 20 m
6,4 mm
Durchmesser 3.2 mm x 27 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen hergestellt
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
- Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ohne Ventil |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | POM |
| Gesamtlänge (metrisch) | 20 mm |
| Zur Verwendung mit | 1.6 mm-Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Schlauchgröße | 1,6 mm Durchmesser x 20 m |
| Gewindegröße | NW 3,2 mm |
| Enthält | männliche Verbindungsstücke, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen |
| Mehr anzeigen |