missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Polypeptone™ Peptone

Artikelnummer. 16289891
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
454 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16289891 10 kg 10 Kilogramm
16279761 454 g 454 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 16289891

Marke: Gibco™ 297108

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Pankreatischer Aufschluss von Casein und Peptidverdau von Tiergewebe in gleichen Teilen kombiniert

Eine Mischung aus Peptonen, die zu gleichen Teilen aus einem pankreatischen Verdau von Casein sowie einem peptischen Verdau von Tiergewebe besteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Zelltyp Bakterien, Pilze, Säugetier
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschiedene Bakterien, Pilze und Säugetierzellen
Produktlinie Polypeptone
Menge 10 kg
Quelle Tierischen Ursprungs
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.