Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Polyphosphoric acid |
| pH | Acidic |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 16°C |
| Siedepunkt | 300°C |
| Dichte | 2.06g/cm3 at 20°C |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 100 mL |
| Strukturformel | Hn+2PnO3n+1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?