Learn More
Polyphosphorsäure, rein, >84 % Phosphat (als P2 O5), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1kg
2,5kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542411 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10481431 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11924101 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196950010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric acid
Siedepunkt 550,0 °C
Dichte 2,0500 g/ml
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2,05
Menge 1kg
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: zerfällt möglicherweise. Andere Löslichkeiten: Unlöslich in Kohlenwasserstoffen und Halogenkohlenwasserstoffen, löslich in Alkoholen
Reinheit (%) ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry)
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.